Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en ángulo
Descripción
- Conforme a DIN 12394
- Dos cuellos laterales en un ángulo de 20°
- Con juntas cónicas esmeriladas, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
- Con etiqueta de inscripción
- Sin corrosión y resistentes a choques tér
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato, Duran Vaso |
| Junta de toma | 14/23 NS cuello lateral, 14/23 NS cuello central |
| Forma del fondo | Redondo |