Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en ángulo
Código de producto. 10037570
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
100 mL
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
5 L
Junta de toma:
14/23 NS cuello lateral, 14/23 NS cuello central
14/23 NS cuello lateral, 24/29 NS cuello central
14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
19/26 NS cuello lateral, 24/29 NS cuello central
19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
Tamaño de la unidad:
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta de toma Tamaño de la unidad
10037570 500 mL 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10478972 1000 mL 14/23 NS cuello lateral, 24/29 NS cuello central cada uno
10742342 1000 mL 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10129360 1000 mL 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10254381 100 mL 19/26 NS cuello lateral, 24/29 NS cuello central cada uno
10797511 100 mL 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10375211 100 ml 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10362701 250 mL 14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10438402 250 mL 14/23 NS cuello lateral, 24/29 NS cuello central cada uno
10382701 250 mL 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10372701 250 mL 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
11923401 25 mL 14/23 NS cuello lateral, 14/23 NS cuello central cada uno
10342751 500 mL 14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10080211 5 L 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
10047570 500 mL 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 10037570 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 03314458
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Especialmente fabricados para destilación, reacciones y realizar soluciones o sujetar, contener y recoger productos químicos. Los matraces con fondo redondo de tres cuellos Lenz Laborglasinstrumente™ con cuellos laterales en ángulo se han fabricado
  • Conforme a DIN 12394
  • Dos cuellos laterales en un ángulo de 20°
  • Con juntas cónicas esmeriladas, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
  • Con etiqueta de inscripción
  • Sin corrosión y resistentes a choques tér
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Vidrio de borosilicato, Duran Vaso
Junta de toma 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central
Forma del fondo Redondo