Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces de fondo redondo de vidrio borosilicatado DURAN™ con unión cónica esmerilada
Código de producto. 15350895
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
25 mL
50 mL
100 mL
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
1000 ml
3000 mL
5 L
10 L
Junta de toma:
Toma NS 14/23
Toma NS 19/26
Toma NS 24/29
Toma NS 29/32
Toma NS 45/40
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta de toma unitSize
15350895 100 ml Toma NS 24/29 paquete de 10
10374971 10 L Toma NS 29/32 cada uno
10429800 1000 mL Toma NS 24/29 paquete de 10
10171371 1000 mL Toma NS 45/40 paquete de 10
11852552 1000 ml Toma NS 29/32 paquete de 10
15340885 100 ml Toma NS 14/23 10 PCS
10627371 100 mL Toma NS 19/26 paquete de 10
10653622 25 mL Toma NS 19/26 paquete de 10
10047830 250 mL Toma NS 14/23 paquete de 10
10772392 250 mL Toma NS 19/26 paquete de 10
10208030 250 mL Toma NS 24/29 paquete de 10
10461083 3000 mL Toma NS 29/32 cada uno
10781352 5 L Toma NS 29/32 cada uno
10697281 50 mL Toma NS 19/26 paquete de 10
10572671 500 mL Toma NS 24/29 paquete de 10
10165350 50 mL Toma NS 24/29 paquete de 10
10529971 5 mL Toma NS 14/23 paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 15350895 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 03002437
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.89€
    76.85€ / paquete de 10
    Ahorro 24.04€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conforme a DIN EN ISO 4797 y además de la norma
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato, Duran Vaso
Junta de toma Toma NS 24/29
Forma del fondo Redondo
Diámetro exterior (métrico) 64 mm