Learn More
DWK Life Sciences Recipiente de ensayo de Bloom DURAN™
Código de producto. 15241649 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Vidrio borosilicatado (3.3)
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15241649 Vidrio borosilicatado (3.3) paquete de 10
1 options
Código de producto. 15241649 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 211250105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1144.44€
    812.91€ / paquete de 10
    Ahorro 331.53€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El frasco de ensayo de Bloom se utiliza para determinar la concentración gelatinosa (determinación del valor Bloom).
La multitud de diferentes pasos de trabajo en el ámbito de los laboratorios requiere una multitud de materiales de vidrio de uso universal. Estos materiales de vidrio suelen ser de forma simple y se caracterizan por su versatilidad. En los campos de la tecnología alimentaria y la tecnología farmacéutica, se describe el poder gelificante de la gelatina (concentración de gelatina). Para ello, la gelatina se vierte en una forma específica, que se utiliza para determinar el valor Bloom. Para este paso se requiere un frasco de ensayo de Bloom.
  • Con pared gruesa y, por lo tanto, especialmente resistente a la tensión mecánica
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 59 mm
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Realización de un ensayo de Bloom para medir la fuerza de un gel o gelatina
N.° por paquete 10/paq.
Esterilizables en autoclave Autoclavable