Learn More
DWK Life Sciences DURAN Blanco™ para embudo de decantación y goteo, cilíndrico con base con tapón para ISO 4800
Código de producto. 15261629 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15261629 1000 ml paquete de 10
15231629 100 ml paquete de 10
15241629 250 ml paquete de 10
15251629 500 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15261629 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 210145401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00€
    299.50€ / paquete de 10
    Ahorro 36.50€
    10% Descuento
En stock
Cuerpo crudo para procesamiento posterior como embudo de goteo.
Los embudos de goteo DURAN™ se utilizan, por ejemplo, para el suministro medido de líquido a una mezcla de reacción.
  • Cilíndrico con base con tapón para ISO 4800
  • Artículos de vidrio para su posterior procesamiento
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 85 mm
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Vacío para procesamiento posterior como embudo de goteo; separación de fases
Cantidad 10/paq.