Learn More
DWK Life Sciences™ Cilindro vacío con fondo redondo DURAN™, para recipiente encamisado, borde cortado por choque térmico, sin impresión
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los cilindros vacíos con fondo redondo DURAN™ son convincentes debido a su buena distribución del espesor de pared y permiten la producción rentable de recipientes de reacción con una geometría reproducible. Para conocer la resistencia a la presión, consulte nuestras notas en el apéndice técnico del catálogo de instrumental de vidrio de laboratorio. En el caso de los artículos de vidrio que se desvíen del formulario original debido a un procesamiento posterior, los datos de funcionamiento permitidos deberán determinarse de acuerdo con las normas y reglamentos técnicos.
- Para recipientes encamisados con borde cortado
- Componente para su posterior procesamiento en recipientes de reacción
- Producción rentable de recipientes de reacción con geometría reproducible
- Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro exterior (métrico) | 105 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para procesar como recipiente de reacción |
| Incluye | 1/paq. |
| Fondo interior (métrico) | Grosor de pared de 4 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |