Learn More
DWK Life Sciences Pieza vacía para recipientes de reacción DURAN™
Código de producto. 10664552 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
2000 ml
4000 ml
6000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10664552 1000 ml cada uno
10325051 4000 ml cada uno
10560112 2000 ml cada uno
10305341 6000 ml cada uno
10419152 10.000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10664552 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 210205404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.70€
    42.60€ / paquete de 1
    Ahorro 5.10€
    10% Descuento
En stock
Para procesar como recipiente de reacción.
Las piezas vacías para recipientes de reacción de DURAN™ son convincentes debido a su buena distribución del espesor de pared y permiten la producción económica de recipientes de reacción con una geometría reproducible. Para conocer la resistencia a la presión, consulte nuestras notas en el apéndice técnico del catálogo de instrumental de vidrio de laboratorio. En el caso de los artículos de vidrio que se desvíen del formulario original debido a un procesamiento posterior, los datos de funcionamiento permitidos deberán determinarse de acuerdo con las normas y reglamentos técnicos.
  • Componente para su posterior procesamiento en recipientes de reacción
  • Debido a la geometría y el grosor de pared masivo, las piezas vacías son adecuadas para dispositivos con aplicaciones de presión y vacío.
  • Artículos de vidrio para su procesamiento posterior
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 106 mm
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Para procesar como recipiente de reacción
N.° por paquete 1/paq.
Esterilizables en autoclave Autoclavable