Learn More
DWK Life Sciences Vaso de precipitado Berzelius DURAN™ Berzelius, sin boquilla
Código de producto. 11792909 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100 ml
Código de producto.
11792909 100 ml
1 options
Código de producto. 11792909 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 211260106
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vaso de precipitados Berzelius es un vaso alto sin graduación y boquilla y, por lo tanto, un vaso universal de laboratorio.
Los vasos de precipitados son recipientes cilíndricos con una pared lateral recta. Gracias a esta forma, los vasos de precipitados son recipientes de laboratorio que se utilizan universalmente. Suelen servir como vasos de cocina, recipientes de recogida y para preparar, mezclar y calentar soluciones. Se puede llenar fácilmente gracia a la gran apertura del recipiente. Los vasos de precipitados están disponibles en varias formas y tamaños: altos y bajos, con o sin boquilla, con o sin escala. Los vasos de precipitados de perfil alto y sin boquilla se llaman vasos de precipitados Berzelsius.
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 50 mm
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Filtrado; calentamiento; soluciones diluyentes; mezcla de varios componentes
N.° por paquete 10/paq.