Descripción
De forma predeterminada, las pruebas se realizan a presión normal. La realización de pruebas al vacío ( baja presión) puede tener efectos significativos en el proceso de reacción. Para poder observar estos efectos en el rango de vacío bajo y medio, se debe utilizar un plato de experimentación de vacío y una campana (también llamada campana de la bomba de aire).
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- La abertura superior permite la conexión de equipos adicionales
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de base (métrico) | 215 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de vacío; pruebas en cámaras de vacío |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |