Learn More
DWK Life Sciences Vaso de precipitados, perfil bajo, con boquilla
Código de producto. 11762202 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
10 ml
150 ml
2000 ml
250 ml
25 ml
3000 ml
400 ml
5000 ml
50 ml
5 ml
600 ml
800 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
4 PCS
paquete de 10
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11762202 5 ml paquete de 10
11772202 10 ml 10 PCS
11782202 25 ml 10 PCS
11792202 50 ml 10 PCS
11361345 100 ml 10 PCS
11702222 150 ml 10 PCS
11712222 250 ml paquete de 10
11722222 400 ml 10 PCS
11732222 600 ml paquete de 10
11742222 800 ml 10 PCS
11752222 1000 ml paquete de 10
11762222 2000 ml 10 PCS
11772222 3000 ml 4 PCS
10097890 5000 ml 1 PCS
10261221 10.000 mL 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 11762202 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 211060701
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
En stock
Debido a su forma, el vaso de precipitados es un producto universal para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio.
Los vasos están hechos de vidrio de borosilicato 3.3 que cumple con ASTM Normas E-438 Tipo I, Clase A. Los recipientes cilíndricos de laboratorio universales con una pared lateral recta suelen servir como recipientes colectores para preparar, mezclar y calentar soluciones. Se pueden llenar fácilmente por la abertura del recipiente grande. Los vasos están disponibles en varias formas y tamaños: alto y bajo, con o sin pico, con o sin escala.
  • Boquilla para un vertido limpio
  • Báscula fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido.
  • Cerámica blanca cocida de alta resistencia
Especificaciones
Color Clear
Diámetro exterior (métrico) 22 mm
Capacidad (métrico) 5 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Calentamiento; soluciones diluyentes; mezcla de varios componentes; medición de cantidades de líquidos; tamaños de 5 y 10 ml sin código de rastreo y graduación y tamaño de 10 000 ml de tamaño no DIN/ISO
Altura (métrico) 270 mm
N.° por paquete 10/paq.
Tipo Beaker
Esterilidad Non-sterile
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reusable
Graduated No
Certificaciones/conformidad ASTM E-438 Tipo I, Clase A
Scale Not Graduated
Modelo Low Form