Learn More
Beskrivelse
Los vasos de precipitados son recipientes cilíndricos con una pared lateral recta. Gracias a esta forma, los vasos de precipitados son recipientes de laboratorio que se utilizan universalmente. Suelen servir como vasos de cocina, recipientes de recogida y para preparar, mezclar y calentar soluciones. Se puede llenar fácilmente gracia a la gran apertura del recipiente. Los vasos de precipitados están disponibles en varias formas y tamaños: altos y bajos, con o sin boquilla, con o sin escala.
- Sin boquilla
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Tekniske data
Tekniske data
| Diámetro exterior (métrico) | 60 mm |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con (aplicación) | Calentamiento; dilución de soluciones; mezcla de varios componentes; medición de cantidades de líquido |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.