Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Vaso, pared gruesa (vaso para filtración)
Tienda DWK Life Sciences Productos
Descripción
Los vasos de precipitados son recipientes cilíndricos con una pared lateral recta. Gracias a esta forma, los vasos de precipitados son recipientes de laboratorio que se utilizan universalmente. Suelen servir como vasos de cocina, recipientes de recogida y para preparar, mezclar y calentar soluciones. Se puede llenar fácilmente gracia a la gran apertura del recipiente. Los vasos de precipitados están disponibles en varias formas y tamaños: altos y bajos, con o sin boquilla, con o sin escala.
- Pared resistente (vaso de precipitados para filtración)
- Boquilla para un vertido limpio
- Uso limitado como recipiente de cocinado debido a la reducida resistencia al colapso térmico
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 285 mm |
| Capacidad (métrico) | 20.000 mL |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtrado; calentamiento; soluciones diluyentes; mezcla de varios componentes; medición de cantidades de líquidos; tamaños de 10 000, 15 000 y 20 000 ml sin graduación |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Graduated | No |