Learn More
Karl Hecht™ Pipetas basculantes automáticas DURAN™
Descripción
- Fabricado con vidrio borosilicato 3.3 Duran™
- Sin frasco
- Capacidad de 20mL
- Capacidad y tamaño de la junta marcados de forma duradera
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20 mL |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Junta cónica estándar | 29/32 |
| Tipo de producto | Pipeta basculante |