Learn More
DWK Life Sciences™ Tapa de sellado de goma para DURAN™ Botella de autoclave
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
- Tapa de sellado de goma a presión para DURAN Botella de autoclave de vidrio de borosilicato 3.3
- Se ajusta con precisión sobre el borde con cuentas de forma especial del DURAN cuello de botella de autoclave
- Diseño único de autoventilación y autosellado
- Permite la ventilación automática de vapor y aire durante la sección de calentamiento del ciclo de esterilización por vapor. Posteriormente, la tapa crea automáticamente un sello hermético al final del ciclo de enfriamiento al formarse un vacío dentro de la botella.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor en autoclave de agua potable para roedores, esterilización por vapor en autoclave de medios microbiológicos (aeróbicos y anaeróbicos), almacenamiento a corto plazo de líquidos estériles, agua y medios microbiológicos |
| Incluye | 100 tapones de sellado de goma |
| Material | Caucho natural, Natural Rubber |
| Cantidad | 100 cápsulas |
| Esterilidad | No estéril |
| Peso (métrico) | 0.027 kg |
| Tamaño de rosca (métrico) | 92 mm |
| Acabado del cuello | 92 mm |
| Altura (métrico) | 19 mm |
| Mostrar más |