Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio aspirador DURAN™, cuello Unground para tapón de caucho, vía lateral para conectar tubos
Código de producto. 15281999 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15281999 250 ml paquete de 10
15595016 1000 ml cada uno
15291999 500 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15281999 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 247083603
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Frasco aspirador con vía lateral
Frascos aspiradores sencillos con vía lateral. Equipados con una vía lateral integral para la fijación de tubos flexibles de diámetro interno de 9 mm, estos frascos aspiradores simples están disponibles en capacidades de hasta 1 litro. Cuello Unground para admitir tapones de caucho.
  • La salida facilita la conexión de tubos flexibles
  • Con cuello liso y vía lateral inferior
  • Fabricado con vidrio DURAN™ prácticamente inerte y químicamente resistente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y dispensación de líquidos y reactivos
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
N.° por paquete 10/Paq.
Diámetro (métrico) 73 mm