Learn More
DWK Life Sciences Frasco de laboratorio aspirador DURAN™, cuello de rosca GL 45, vía lateral con rosca GL 32
Código de producto. 10270871 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10000 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10270871 5000 ml cada uno
10445781 1000 ml cada uno
10442911 10000 ml cada uno
10322751 2000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10270871 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 247037309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.05€
    319.49€ / paquete de 1
    Ahorro 17.56€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frasco de laboratorio aspirador con tapón roscado y llave de paso de llave de PTFE
Frasco de laboratorio aspirador con tapón roscado, completo con llave de paso de PTFE y tapón rojo GL 45 de PBT.
  • Se suministra listo para usar
  • Salida de llave de paso de llave de PTFE y vidrio DURAN™
  • Fabricado con vidrio DURAN™ prácticamente inerte y químicamente resistente
  • Compatible con todas las roscas GL 45 y, por lo tanto, de uso versátil
  • Tabulación con rosca GL 32
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5000 ml
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y dispensación de líquidos y reactivos
Material Vidrio borosilicatado (3.3), Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE)
N.° por paquete 1/Paq.
Acabado del cuello Tamaño de rosca GL 45
Diámetro (métrico) 182 mm