Learn More
DWK Life Sciences Soporte para microplacas DURAN™ de conformidad con ANSI/SLAS
Código de producto. 16671076 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
296 g
361 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) Tamaño de la unidad
16671076 296 g cada uno
16661076 361 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16671076 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 292331404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.00€
    225.56€ / paquete de 1
    Ahorro 57.44€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Soporte de tamaño de microplaca que permite utilizar frascos DURAN™ GL 25 pequeños con robots de manipulación de líquidos
  • Los robots de manipulación de líquidos y los sistemas de pipeteo se utilizan habitualmente en la automatización de laboratorios químicos o bioquímicos.
  • Los sistemas automatizan una amplia gama de flujos de trabajo utilizados en el descubrimiento de fármacos, la genómica, la proteómica y la investigación en biología celular.
  • Los recipientes utilizados en los sistemas incluyen microplacas, gradillas para tubos y depósitos.
  • Permitir el pequeño GL 25 de 10 o 25 mL DURAN™ Botellas que se utilizarán en las cubiertas de muchos robots manipuladores de líquidos.
  • Se utiliza en pruebas de estabilidad de nuevas sustancias farmacológicas como análogos de las más grandes. DURAN™ botellas. El pequeño tornillo rematado DURAN™ Los frascos son una alternativa robusta y de paredes más gruesas a los viales hechos de tubos de vidrio.
  • Conveniente – Los soportes para microplacas cumplen con las dimensiones de la superficie según las normas ANSI/SBS
  • Ajuste preciso: hecho a medida para seis botellas transparentes o ámbar de 10 o 25 ml. DURAN GL 25 botellas en disposición 2 x 3
  • Alta calidad: fabricado en aluminio, pulido para ofrecer una precisión con el sello «Fabricado en Alemania»
  • Uso flexible: el aluminio tiene una alta conductividad térmica, por lo que se puede utilizar con sistemas de calefacción o refrigeración de microplacas.
  • Rentable: diseño resistente y reutilizable para una larga vida útil
  • Trazabilidad completa: código específico del lote grabado para su certificación
  • A prueba de futuro: un espacio abierto bajo los frascos permite utilizar una tecnología de visión informática para identificar la presencia de los frascos en el soporte.
Especificaciones
Descripción Soporte para microplacas para frascos GL 25
Para utilizar con (aplicación) Desarrollo de bioensayos, estudios primarios de estabilidad de envases, pruebas automatizadas de muestras, depósitos de reactivos sobre la plataforma, detección química
Para utilizar con (equipo) Frascos de laboratorio GL 25 de 25 ml, 2 x 3 frascos de laboratorio GL 25 de 10 ml
Altura (métrico) 23 mm
Longitud (métrico) 127,76 mm
Peso (métrico) 296 g
Anchura (métrico) 85,48 mm