Learn More
DWK Life Sciences Embudo analítico DURAN™, para filtración rápida
Código de producto. 11820690 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
65 mm
80 mm
110 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
11820690 65 mm paquete de 10
11830690 80 mm paquete de 10
11840690 110 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11820690 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 213313702
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El embudo analítico tiene un tapón en su receptor que impide que el papel del filtro se pegue, permitiendo así una filtración rápida.
La transferencia de líquidos y sólidos es un método de trabajo corriente. Para esta actividad se utiliza el embudo, que gracias a su forma puede absorber una cantidad relativamente grande de líquido o sólido y transferirla mediante constricción a un recipiente con una pequeña abertura. Los embudos están disponibles en diferentes tamaños y diseños, seleccionados según su aplicación.
  • Para una filtración rápida
  • Las barras de vidrio insertadas lo hacen ideal para una filtración rápida usando filtros redondos de papel
  • Impresión vitrificada de alta durabilidad en color blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 65 mm
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Para una filtración rápida de líquidos; se evita el derrame de sustancias; filtrado
Cantidad 10/paq.