Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensadores de Allihn Duran™ con cono
Código de producto. 10441064
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Extractor de 100 a 250 ml
Extractor de 70 ml
Tubos de oliva DURAN™
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
10441064 Extractor de 100 a 250 ml cada uno
10306094 Extractor de 70 ml cada uno
10090201 Tubos de oliva DURAN™ cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10441064 Supplier Lenz Laborglasinstrumente™ Supplier No. 05226016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    104.38€ / paquete de 1
    Ahorro 57.62€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Para utilizar con (aplicación) Para vapores de condensación
Incluye Extractor de 100 a 250 ml
Cantidad 1 Paq.
N.º de junta cónica estándar 45/40
Material Vidrio Duran
Tipo Condensador Allihn