Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensadores de Allihn Duran™ con cono
Código de producto. 10306094
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Extractor de 100 a 250 ml
Extractor de 70 ml
Tubos de oliva DURAN™
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
10306094 Extractor de 70 ml cada uno
10441064 Extractor de 100 a 250 ml cada uno
10090201 Tubos de oliva DURAN™ cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10306094 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05226014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    93.40€ / paquete de 1
    Ahorro 51.60€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para vapores de condensación
Incluye Extractor de 70 ml
Cantidad 1 Paq.
N.º de junta cónica estándar NS 29/32
Material Vidrio Duran
Tipo Condensador Allihn