Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensadores conforme a Allihn
Código de producto. 10755013
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
14/23
19/26
29/32
Longitud de la chaqueta (métrico):
160 mm
250 mm
400 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Longitud de la chaqueta (métrico) Tamaño de la unidad
10755013 29/32 400 mm cada uno
10587311 14/23 250 mm cada uno
10743605 29/32 160 mm cada uno
10419942 19/26 250 mm cada uno
10324902 14/23 160 mm cada uno
10151502 29/32 250 mm cada uno
11856074 29/32 500 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10755013 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05223414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00€
    74.27€ / paquete de 1
    Ahorro 105.73€
    58% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Facilita la condensación de vapores en el laboratorio. Los condensadores según Allihn Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
  • Conforme a DIN 12581
  • Con toma y cono NS
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Disponible con oliva de vidrio u olivas/hilos de plástico GL
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para vapores de condensación
Longitud de la chaqueta (métrico) 400 mm
Cantidad 1 Paq.
N.º de junta cónica estándar 29/32
Material Vidrio Duran
Tipo Condensador Allihn