Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensadores conforme a Allihn
Código de producto. 10587311
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
14/23
19/26
29/32
Longitud de la chaqueta (métrico):
160 mm
250 mm
400 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Longitud de la chaqueta (métrico) unitSize
10587311 14/23 250 mm cada uno
10743605 29/32 160 mm cada uno
10419942 19/26 250 mm cada uno
10324902 14/23 160 mm cada uno
10151502 29/32 250 mm cada uno
10755013 29/32 400 mm cada uno
11856074 29/32 500 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10587311 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05223301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.00€
    82.19€ / paquete de 1
    Ahorro 12.81€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Facilita la condensación de vapores en el laboratorio. Los condensadores según Allihn Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
  • Conforme a DIN 12581
  • Con toma y cono NS
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Disponible con oliva de vidrio u olivas/hilos de plástico GL
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para vapores de condensación
Longitud de la chaqueta (métrico) 250 mm
Cantidad 1 Paq.
N.º de junta cónica estándar 14/23
Material Vidrio Duran
Tipo Condensador Allihn