Learn More
Conjunto de tampones de pH DuraCal™, Hamilton™
Código de producto. 10081374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
1500 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10081374 500 ml 1500 ML
1 options
Código de producto. 10081374 Proveedor Hamilton N.º de proveedor 238924
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.05€
    84.24€ / 1500 ml
    Ahorro 49.81€
    37% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Opción económica, ya que solo se utilizan unos 20 ml de tampón por calibración. Los conjuntos de tampones de pH DuraCal™ Hamilton™ tienen valores reales determinados por un laboratorio DKD, acreditado para la medición de pH.
  • Incluye un frasco de cada valor de 500 ml: 4,01, 7 y 10,01
  • Inmune a los microorganismos
  • Fecha de caducidad en la botella
  • Certificado de primera clase con trazabilidad conforme con las normas internacionales
Especificaciones
pH 4.01, 7.00, 10.01
Cantidad 500 ml