Learn More
Tampón de pH de valor 7,00 DuraCal™, Hamilton™
Código de producto. 10081132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10081132 500 ml 500 ML
1 options
Código de producto. 10081132 Proveedor Hamilton N.º de proveedor 238218
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Opción económica, ya que solo se utilizan unos 20 mL de tampón por calibración. Hamilton™ DuraCal™ Los tampones de pH de valor 7.00 tienen valores reales determinados por un laboratorio DKD, acreditado para la medición de pH.
  • Valor de pH de 7,00
  • Inmune a los microorganismos
  • Fecha de caducidad en la botella
  • Certificado de primera clase con trazabilidad conforme con las normas internacionales
Especificaciones
pH 7
Forma física Líquido
Cantidad 500 ml