Learn More
H-B Instrument™ Hidrómetros de precisión Durac™ de gravedad específica/densidad relativa (g/cm3); traceables a NIST
Descripción
- 325 mm de longitud
- Vidrio y lastre sin plomo
- Serializados individualmente
- Estandarización de temperatura de 15 °C
- Inspeccionados a mano por el equipo de calidad estadounidense
- Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | Cada uno |
| Tipo | Hidrómetro de precisión de densidad relativa/gravedad específica |
| Exactitud | ±0,001 |
| Incrementos | 0.0005 |
| Certificaciones/conformidad | Trazables a NIST |
| Longitud (métrico) | 325 mm |
| Incluye | Declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST |
| Contenido y almacenamiento | Los hidrómetros deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro y no deben someterse a temperaturas extremas |
| Tipo de lastre | Sin plomo |
| Para utilizar con (aplicación) | Sectores como alimentos y bebidas, productos químicos, farmacología, transporte y refrigeración |
| Mostrar más |