Learn More
H-B Instrument™ Hidrómetros de forma plana Durac™ de gravedad específica/densidad relativa (g/cm3): para líquidos más densos que el agua
Código de producto. 17450254
Change view
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 1,000 a 1,220
De 1,000 a 1,250
De 1,000 a 2,000
De 1,200 a 1,420
Exactitud:
±0,002
±0,005
±0,01
Incrementos:
0,01
0.002
0.005
Longitud (métrico):
165 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de gravedad específica Exactitud Incrementos Longitud (métrico) unitSize
17450254 De 1,000 a 2,000 ±0,01 0,01 300 mm cada uno
17430254 De 1,000 a 1,220 ±0,002 0.002 300 mm cada uno
17420254 De 1,000 a 1,250 ±0,005 0.005 165 mm cada uno
17440254 De 1,200 a 1,420 ±0,002 0.002 300 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17450254 Proveedor H-B Instrument™ N.º de proveedor B618017700
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponible en una variedad de modelos que miden la gravedad específica/densidad relativa (g/cm3) de líquidos más pesados que el agua en varios rangos.
  • Vidrio y lastre sin plomo
  • Serializados individualmente
  • Estandarización de temperatura: 60 °F (15 °C)
Aplicaciones:
Se utiliza comúnmente en industrias como alimentos y bebidas, química, farmacología, transporte, refrigeración y más.
Certificaciones:
Incluye una Declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica una precisión rastreable hasta NIST . Inspeccionado a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según ISO/IEC 17025:2005 y acreditado por A2LA (Cert 2448.01); reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de ILAC/MRA y ubicado en ISO 14001:2004 Instalación registrada con Sistema de Gestión Ambiental.
Almacenamiento:
Los hidrómetros de forma simple deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro.  No deben someterse a temperaturas extremas.
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Especificaciones
Exactitud ±0,01
Incrementos 0,01
Certificaciones/conformidad Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST. Se inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA (Cert 2448.01); reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental.
Longitud (métrico) 300 mm
Contenido y almacenamiento Los hidrómetros de forma plana deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro. No deben someterse a temperaturas extremas.
Para utilizar con (aplicación) Para líquidos más pesados que el agua
Intervalo de gravedad específica De 1,000 a 2,000