Learn More
H-B Instrument™ Hidrómetros de forma plana Durac™ de gravedad específica/densidad relativa (g/cm3): para líquidos más densos que el agua
Descripción
Disponible en una variedad de modelos que miden la gravedad específica/densidad relativa (g/cm3) de líquidos más pesados que el agua en varios rangos.
- Vidrio y lastre sin plomo
- Serializados individualmente
- Estandarización de temperatura: 60 °F (15 °C)
Se utiliza comúnmente en industrias como alimentos y bebidas, química, farmacología, transporte, refrigeración y más.
Certificaciones:
Incluye una Declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica una precisión rastreable hasta NIST . Inspeccionado a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según ISO/IEC 17025:2005 y acreditado por A2LA (Cert 2448.01); reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de ILAC/MRA y ubicado en ISO 14001:2004 Instalación registrada con Sistema de Gestión Ambiental.
Almacenamiento:
Los hidrómetros de forma simple deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro. No deben someterse a temperaturas extremas.Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,002 |
| Incrementos | 0.002 |
| Certificaciones/conformidad | Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST. Se inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA (Cert 2448.01); reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental. |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Contenido y almacenamiento | Los hidrómetros de forma plana deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro. No deben someterse a temperaturas extremas. |
| Para utilizar con (aplicación) | Para líquidos más pesados que el agua |
| Intervalo de gravedad específica | De 1,000 a 1,220 |