Learn More
H-B Instrument™ Hidrómetros de forma plana Durac™ de gravedad específica/densidad relativa (g/cm3) y Baume: para líquidos más pesados que el agua
Código de producto. 17440264
Change view
Click to view available options
Intervalo de gravedad específica:
De 1,000 a 1,225
De 1,000 a 2,000
Exactitud:
±0,005
±0,02
Incrementos:
0,02
0.005
Longitud (métrico):
165 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de gravedad específica Exactitud Incrementos Longitud (métrico) unitSize
17440264 De 1,000 a 1,225 ±0,005 0.005 165 mm cada uno
17430264 De 1,000 a 2,000 ±0,02 0,02 165 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17440264 Proveedor H-B Instrument™ N.º de proveedor B618060800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los hidrómetros de doble escala y de forma plana miden la gravedad específica/densidad relativa (g/cm3) de líquidos más pesados que el agua y la Baume en varios rangos
  • Medición de la gravedad específica/densidad relativa (g/cm3) de líquidos más pesados que el agua en varios rangos de 1,00 a 2,00, y Baume en varios rangos de 0° a 70°
  • Vidrio y lastre sin plomo
  • Serializados individualmente
  • Estandarización de temperatura: 15 °C
  • El modelo universal (13-202-121) está disponible para líquidos pesados y ligeros en un intervalo de 0,700 a 2,00
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Especificaciones
Exactitud ±0,005
Incrementos 0.005
Certificaciones/conformidad Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST. Se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental.
Longitud (métrico) 165 mm
Contenido y almacenamiento Los hidrómetros de forma plana deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro. No deben someterse a temperaturas extremas.
Exactitud Baume ±0,5°
Divisiones Baume 0,5°
Intervalo de Baume De 0 a 25 °
Para utilizar con (aplicación) Para líquidos más pesados que el agua
Intervalo de gravedad específica De 1,000 a 1,225