Learn More
Digi-Sense Termómetro de bolsillo Durac Plus
Código de producto. 15322494 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -5 °C a +50 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
15322494 De -5 °C a +50 °C cada uno
1 options
Código de producto. 15322494 Proveedor Digi-Sense N.º de proveedor 0800802
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The Pocket Liquid-In-Glass Thermometer with Organic Liquid Fill provides a low-cost way to measure temperature with a compact and durable plastic case.
  • Non-mercury blue spirit liquid.
  • 5 year warranty.
  • These thermometers are ideal for use in laboratory, biology, chemistry, university, photographic, food/beverage, petrochemical, automotive, wastewater and many other general purpose applications.
  • The protective plastic case protects these thermometers from accidental breakage during use and storage.
  • The section of the case that surrounds the bulb has small openings for circulation.
  • All DURAC Plus™ thermometers feature markings that are permanently printed on the glass and blue spirit liquid that has a dark scale contrasts against a white background.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Ideal para uso en laboratorio de biología, química, universidad, fotografía, alimentación/bebidas, petroquímica, automoción, aguas residuales y muchas otras aplicaciones de uso general
Incluye Carcasa de plástico resistente con un ojal en la parte superior para suspensión fácil
Material Vidrio
Relleno del termómetro Alcohol azul
Tipo de producto Termómetro
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 23 °F
Temperatura mín. (métrico) − 5 °C
Intervalo de temperatura (imperial) 23°F to 122°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +50 °C