Learn More
H-B Instrument™ Termómetros Durac™ Galileo
Código de producto. 17541545
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (imperial):
De 60° a 100 °F
Longitud total (métrico):
610 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (imperial) Longitud total (métrico) unitSize
17541545 De 60° a 100 °F 610 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17541545 Proveedor H-B Instrument™ N.º de proveedor B620000200
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Termómetros con esferas coloridas que se elevan y caen para indicar la temperatura
Galileo Galilei descubrió que cuando aumenta la temperatura de un líquido, su densidad disminuye.Sus hallazgos inspiraron estos termómetros interesantes y poco comunes.
  • El termómetro funcional decorativo es una gran pieza de conversación perfecta para el hogar o la oficina
  • El cilindro de vidrio sellado contiene un líquido transparente y varias esferas de vidrio de densidades variables que aumentan o caen individualmente para indicar la temperatura
  • La etiqueta de la esfera más baja del grupo superior indica la temperatura actual
  • La temperatura actual se indica mediante la esfera más baja del grupo superior
  • Calibrados individualmente
  • Exactitud:±2 °C
  • Fabricado en vidrio
  • Envasado individual
Especificaciones
Incluye Esferas coloridas
Longitud total (imperial) 24 in
Longitud total (métrico) 610 mm
Material Vidrio
Temperatura máx. (imperial) 100 °F
Temperatura mín. (imperial) 60 °F
Intervalo de temperatura (imperial) De 60° a 100 °F
Exactitud ±4 °F
Subdivisión 4 °F
Báscula Fahrenheit