Learn More
H-B Instrument™ DURAC™ Cronómetros digitales
Código de producto. 17673175
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Con reloj y calendario
Con reloj, alarma y calendario
Intervalo de tiempo:
10 h
Cronógrafo: 1/100 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Intervalo de tiempo Tamaño de la unidad
17673175 Con reloj, alarma y calendario Cronógrafo: 1/100 s cada uno
17663175 Con reloj y calendario 10 h cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17673175 Proveedor H-B Instrument™ N.º de proveedor B617005300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.80€
    23.07€ / paquete de 1
    Ahorro 30.73€
    57% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Suministrados con instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español), estos cronómetros electrónicos incluyen un calendario y un reloj.
  • Cuenta con certificado de calibración y número de serie exclusivo
  • Probado y calibrado en HB’ Laboratorio exclusivo triplemente acreditado/registrado según ISO/IEC 17025:2017, acreditado por A2LA (Cert #2448.01), contra equipos cuya calibración es trazable a NIST
  • B61700-5200 almacena 30 tiempos de vuelta y calcula el promedio de tiempo de vuelta, permite 99 tiempos de vuelta divididos y tiene un marcapasos de 10/320 s
  • B61700-5300 almacenará 1 tiempo de vuelta e incluye una alarma
  • Requiere una batería CR2032 (incluida)
Especificaciones
Tipo de producto Cronómetro
Intervalo de tiempo Cronógrafo: 1/100 s
Exactitud 0,01 s
Resolución 0,001
Descripción Con reloj, alarma y calendario
Anchura (imperial) 2,5 in
Anchura (métrico) 63 mm
Altura (imperial) 3,1 in
Altura (métrico) 80 mm