Learn More
H-B Instrument™ DURAC™ Cronómetros digitales
Código de producto. 17663175
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Con reloj y calendario
Con reloj, alarma y calendario
Intervalo de tiempo:
10 h
Cronógrafo: 1/100 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Intervalo de tiempo unitSize
17663175 Con reloj y calendario 10 h cada uno
17673175 Con reloj, alarma y calendario Cronógrafo: 1/100 s cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17663175 Proveedor H-B Instrument™ N.º de proveedor B617005200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00€
    163.12€ / paquete de 1
    Ahorro 1.88€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Suministrados con instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español), estos cronómetros electrónicos incluyen un calendario y un reloj.
  • Cuenta con certificado de calibración y número de serie exclusivo
  • Probado y calibrado en HB’ Laboratorio exclusivo triplemente acreditado/registrado según ISO/IEC 17025:2017, acreditado por A2LA (Cert #2448.01), contra equipos cuya calibración es trazable a NIST
  • B61700-5200 almacena 30 tiempos de vuelta y calcula el promedio de tiempo de vuelta, permite 99 tiempos de vuelta divididos y tiene un marcapasos de 10/320 s
  • B61700-5300 almacenará 1 tiempo de vuelta e incluye una alarma
  • Requiere una batería CR2032 (incluida)
Certifications
Marcado CE
Compliance
RoHs
Especificaciones
Tipo de producto Cronómetro digital
Intervalo de tiempo 10 h
Exactitud 0,01 s
Resolución 0,001
Pantalla Digital
Descripción Con reloj y calendario
Material Plástico
Anchura (imperial) 2,5 in
Anchura (métrico) 63 mm
Altura (imperial) 3,3 in
Altura del visor (imperial) 0,94 in
Altura (métrico) 83 mm
Altura del visor (métrico) 2,4 cm
Incluye Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) y certificado de calibración
Certificaciones/conformidad CE, ROHS