Learn More
3M™ Cinta de señalización de suelo duradera 971
Código de producto. 17828466
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
17828466 Blanco paquete de 6
17868466 Amarillo paquete de 6
17818466 Azul paquete de 6
17838466 Verde paquete de 6
17808466 Rojo paquete de 6
17858466 Naranja paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17828466 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100251995
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    845.00€
    730.08€ / paquete de 6
    Ahorro 114.92€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La cinta de señalización de piso duradera 971 está compuesta por un respaldo de vinilo resistente con un adhesivo de goma. El respaldo resistente y duradero resiste el arrastre de paletas y el alto tráfico de montacargas y es fácil de limpiar. Esta cinta está diseñada para marcar el piso de manera confiable a largo plazo y, al mismo tiempo, puede quedar limpia y en una sola pieza.
  • Una cinta resistente para tráfico pesado
  • La cinta de señalización de piso duradera 971 está especialmente diseñada para soportar áreas de tráfico pesado, con colores que permanecen vívidos incluso cuando se exponen a una abrasión intensa, como raspaduras de paletas y equipos pesados.
  • El respaldo resistente tiene un perfil bajo y resiste el rizado que puede provocar que los bordes se levanten y reducir la vida útil de una cinta de señalización de piso.
  • El adhesivo de caucho proporciona una fuerte unión a los pisos pero también promueve una extracción limpia de una sola pieza, incluso después de un uso prolongado.
  • Esta cinta no tiene revestimiento y se puede aplicar fácilmente usando 3M™ Aplicador de Marcación de Carril M-1 o a mano.
  • Esta cinta para marcar pisos es ideal para iniciativas de fabricación eficiente 5S y viene en una variedad de colores y anchos de hasta 610 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 32.9 m x 50.8 mm
Acabado Adhesivo de caucho
Para utilizar con (aplicación) Marcado de suelo y seguridad
Grosor 0.432 mm
Tipo de adhesivo Caucho
Color Blanco
Material Vinilo
Tipo Tape