Learn More
JP Selecta™ Varilla de aluminio Dur
Código de producto. 12192952
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
500 mm
700 mm
1000 mm
3000 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12192952 500 mm cada uno
12067874 200 mm cada uno
12087874 700 mm cada uno
12133171 3000 mm cada uno
12092295 1000 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12192952 Proveedor JP Selecta™ N.º de proveedor 6000798
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.00€
    35.35€ / paquete de 1
    Ahorro 2.65€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Especificaciones
Material Duraluminio
Longitud (métrico) 500 mm
Diámetro exterior (métrico) 8 mm
Tipo de producto Varilla
Para utilizar con (aplicación) Soporte de trípode
Cantidad 1 unidad