Learn More
DUPA, MedChemExpress
Código de producto. 16487217
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487217 5 mg 5 miligramos
16475366 100 mg 100 miligramos
16470807 50 mg 50 miligramos
16464498 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487217 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY1116065mg
MedChemExpress DUPA, belongs to a class of glutamate ureas, is used as the targeting moiety in drug conjugate to selectively deliver cytotoxic drugs to prostate cancer cells.
DUPA, belongs to a class of glutamate ureas, is used as the targeting moiety in drug conjugate to selectively deliver cytotoxic drugs to prostate cancer cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DUPA
Forma física Solid
CAS 302941-52-2
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H16N2O9
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 300 mg/mL (936.77 mM) ∣H2O : ≥ 150 mg/mL (468.38 mM)
SMILES O=C(N[C@](CCC(O)=O)([H])C(O)=O)N[C@](CCC(O)=O)([H])C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 320.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.25
Porcentaje de pureza 98.0%