Learn More
R&D Systems™ DuoSet ELISA Ancillary Reagent Kit 3
Código de producto. 30067011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit (5 placas de 384 pocillos)
1 kit (para 5 placas)
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30067011 1 kit (5 placas de 384 pocillos) 1 set
30000823 1 kit (para 5 placas) paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30067011 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor DY009B/384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.94€
    248.85€ / 1 sets
    Ahorro 30.09€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Especificaciones
Línea de productos R&D Systems
Tipo de producto Solid Phase Sandwich ELISA
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Cantidad 1 kit (5 placas de 384 pocillos)
Requisitos de almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.