Learn More
Euro Protection™ Botas Dunlop™ Hygrade
Código de producto. 15743109
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15743109 43 cada uno
12004475 41 cada uno
12084465 39 cada uno
12074465 38 cada uno
12044475 45 cada uno
12034475 44 cada uno
12094465 40 cada uno
12014475 42 cada uno
12004495 36 cada uno
12054475 46 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15743109 Proveedor Euro Protection™ N.º de proveedor 9HYGR43
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.92€
    24.18€ / paquete de 1
    Ahorro 36.74€
    60% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Las botas de seguridad Euro Protection™ Hygrade 9HYGR están fabricadas de PVC y nitrilo y son adecuadas para su uso en el sector alimentario.
  • Adecuadas para el sector alimentario.
  • Exterior de PVC.
  • Revestimiento de nailon.
  • Suela de PVC / nitrilo.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado CE, EN ISO 20347
Color Blanco, Verde
Material para los pies PVC
Para utilizar con (aplicación) Para uso industrial, empresas alimentarias y trabajo agrícola
Material de revestimiento Nailon
Material PVC
Tamaño 43
Características exclusivas Color verde, suela antideslizante
Material de la suela PVC
Modelo No conforme a disposiciones de seguridad
Resistente a Antideslizante y resistente al agua
Waterproof Sí
Tipo de producto Botas para entornos controlados