Learn More
Duloxetina Fenil Carbamato (>85%), TRC
Código de producto. 30136333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136333 100 mg 100 miligramos
17964895 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136333 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD721030100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 947686-09-1
Fórmula molecular C25H23NO3S
Peso molecular (g/mol) 417.52
Sinónimo N-Methyl-N-[(3S)-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]carbamic Acid Phenyl Ester, (S)-Duloxetine Impurity A;
Nombre IUPAC fenil N-metil-N-[(3S)-3-naftaleno-1-iloxi-3-tiofeno-2-ilpropil]carbamato
SMILES Oc1ccc(cc1)/C=C/C(=O)Nc2c(cccc2)CCC3N(C)CCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Duloxetine Phenyl Carbamate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H23NO3S/c1-26(25(27)28-20-11-3-2-4-12-20)17-16-23(24-15-8-18-30-24)29-22-14-7-10-19-9-5-6-13-21(19)22/h2-15,18,23H,16-17H2,1H3/t23-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.1399