Learn More
Clorhidrato de duloxetina, TRC
Código de producto. 30374477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30374477 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30374477 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD721000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Duloxetine hydrochloride
CAS 136434-34-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18 H19 N O S . Cl H
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-Thiophenepropanamine, N-methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride (1:1), (γS)-, 2-Thiophenepropanamine, N-methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride, (S)-, 2-Thiophenepropanamine, N-methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride, (γS)- (9CI), (S)-(+)-Duloxetine hydrochloride, (S)-(+)-N-Methyl-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propanamine hydrochloride, (S)-Duloxetine hydrochloride, (S)-N-Methyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine hydrochloride, (S)-γ-(1-Naphthalenoxy)-N-methylthiophene-2-propanamine monohydrochloride, Cymbalta, Dulane 20, Duloxetine hydrochloride, LY 248686 HCl, (γS)-N-Methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-12-11-17(18-10-5-13-21-18)20-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16;/h2-10,13,17,19H,11-12H2,1H3;1H/t17-;/m0./s1
SMILES Cl.CNCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3
Nombre IUPAC (3S)-N-metil-3-naftalen-1-iloxi-3-tiofen-2-ilpropan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 333.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.0954
Porcentaje de pureza >95