Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de duloxetina
Código de producto. 16681822 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16681822 5 g 5 g
16671822 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16681822 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463140050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Añadir a la cesta
333.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso molecular 333.87
Tipo de producto Clorhidrato de duloxetina
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubilidad de la solución acuosa: .. Otras solubilidades: soluble en metanol