Learn More
Clorhidrato de duloxetina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30458135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458135 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30458135 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1122.0001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Duloxetine hydrochloride
CAS 136434-34-9
Nombres de analitos o componentes Duloxetine hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H19 N O S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Duloxetine Hydrochloride, (S)-(+)-Duloxetine hydrochloride, (S)-(+)-N-Methyl-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propanamine hydrochloride, (S)-Duloxetine hydrochloride, Cymbalta, Duloxetine hydrochloride, LY 248686 HCl, (gammaS)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride, (S)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride, (gammaS)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride (1:1)
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-12-11-17(18-10-5-13-21-18)20-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16;/h2-10,13,17,19H,11-12H2,1H3;1H/t17-;/m0./s1
Tipo de solución Solución única
SMILES Cl.CNCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3
Nombre IUPAC (3S)-N-metil-3-naftalen-1-iloxi-3-tiofen-2-ilpropan-1-amina;clorhidrato
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 333.88
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 333,0954 g/mol