Learn More
Duloxetina HCl, Lipomed
Código de producto. 30458413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458413 50 mg 50 miligramos
30459459 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30458413 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMDLX1476HC50
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Duloxetina HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Duloxetine hydrochloride
CAS 136434-34-9
Nombres de analitos o componentes Duloxetine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H19 N O S . Cl H
Sinónimo Duloxetine Hydrochloride, (S)-(+)-Duloxetine hydrochloride, (S)-(+)-N-Methyl-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propanamine hydrochloride, (S)-Duloxetine hydrochloride, Cymbalta, Duloxetine hydrochloride, LY 248686 HCl, (gammaS)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride, (S)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride, (gammaS)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride (1:1)
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CNCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3
Nombre IUPAC (3 S)-N-metil-3-naftalen-1-iloxi-3-tiofen-2-ilpropan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 333.88
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.0954 g/mol