Learn More
Duloxetina HCl, Lipomed
Código de producto. 30458943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458943 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458943 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMDLX1476HC10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Duloxetina HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Duloxetine hydrochloride
CAS 136434-34-9
Nombres de analitos o componentes Duloxetine hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18 H19 N O S . Cl H
Sinónimo Duloxetine Hydrochloride, (S)-(+)-Duloxetine hydrochloride, (S)-(+)-N-Methyl-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propanamine hydrochloride, (S)-Duloxetine hydrochloride, Cymbalta, Duloxetine hydrochloride, LY 248686 HCl, (gammaS)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride, (S)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride, (gammaS)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride (1:1)
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CNCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3
Nombre IUPAC (3 S)-N-metil-3-naftalen-1-iloxi-3-tiofen-2-ilpropan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 333.88
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 333,0954 g/mol