Learn More
Diepóxido de dulcitol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dulcitol Diepoxide |
| CAS | 23261-20-3 |
| Fórmula molecular | C6H10O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,2:5,6-Dianhydrogalactitol, 1,2:5,6-Diepoxydulcitol, Dianhydrodulcitol, Dianhydrogalactitol, NSC 132313 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O4/c7-5(3-1-9-3)6(8)4-2-10-4/h3-8H,1-2H2/t3-,4+,5+,6- |
| SMILES | O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1CO1)[C@H]2CO2 |
| Peso molecular (g/mol) | 146.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0579 |