Learn More
Dulcín, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycosine (Dulcin) |
| CAS | 150-69-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Glycosine (Dulcin) |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C9 H12 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Urea, (4-ethoxyphenyl)- (9CI), Urea, (p-ethoxyphenyl)- (8CI), N-(4-Ethoxyphenyl)urea, (4-Ethoxyphenyl)urea, (p-Ethoxyphenyl)urea, 1-(4-Ethoxyphenyl)urea, 4-Ureidophenetole, Dulcin, Dulcin (sweetener), Dulcine, NSC 1839, Phenetolcarbamide, Sucrol, Valzin, p-Phenetolcarbamide, p-Phenetylurea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2O2/c1-2-13-8-5-3-7(4-6-8)11-9(10)12/h3-6H,2H2,1H3,(H3,10,11,12) |
| SMILES | O=C(N)NC1=CC=C(OCC)C=C1 |
| Nombre IUPAC | (4-etoxifenil)urea |
| Mostrar más |