Learn More
MP Biomedicals Medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) sin L-glutamina y rojo de fenol
Código de producto. 17377469 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
17377469 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 17377469 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 091642754
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
También conocido como DME, el medio de Eagle modificado de Dulbecco es la modificación más utilizada del medio basal de Eagle (BME).
Contiene una concentración cuatro veces mayor de aminoácidos, vitaminas y componentes suplementarios.
La formulación original exige 1000 mg/l de glucosa, que se utilizó por primera vez para admitir el virus del polioma en cultivos de ratones embrionarios primarios y secundarios.Para un cultivo óptimo de otros tipos de células, hay disponible una modificación de 4500 mg/l de glucosa en MP.
Declaración de uso:A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
Aplicaciones principales:Cultivo de células de mamífero
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Solución
Tipo de producto Eagle, Eagle modificado de Dulbecco, DMEM
Cantidad 500 mL