Learn More
Sartorius Medio Eagle modificado de Dulbecco sin glucosa ni L-Glutamina
Código de producto. 31908403 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31908403 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 31908403 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 010571A
 Artículo restringido
En stock
El DMEM se utiliza ampliamente como medio basal sintético para apoyar el crecimiento de numerosas células de mamíferos diferentes.
  • Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVECs y células musculares lisas.
  • Existen diversas modificaciones DMEM disponibles para diversas aplicaciones de cultivos celulares.
  • Modificado de la siguiente manera:
    • Con Phenol Red
    • Sin L-glutamina
    • Sin glucosa
    • Sin piruvato de sodio
Especificaciones
Clasificación Sin suero
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios de cultivo celular DMEM
Serum Level Sin suero
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Rojo de fenol
Sin aditivos Sin glutamina, Sin glucosa, Sin piruvato sódico
Cantidad 500 mL
Culture Type Cultivo de células de mamífero