Descripción
- Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVECs y células musculares lisas.
- Existen diversas modificaciones DMEM disponibles para diversas aplicaciones de cultivos celulares.
- Modificado de la siguiente manera:
- Con glucosa
- Sin L-glutamina
- Sin Phenol Red
- Sin piruvato de sodio
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | Sin suero |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medios de cultivo celular DMEM |
| Serum Level | Sin suero |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Glucosa |
| Sin aditivos | Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico |
| Cantidad | 500 mL |
| Culture Type | Cultivo de células de mamífero |