Learn More
MP Biomedicals™ Modificación de Dulbecco del medio de Eagles con HEPES y 4,5 g de dextrosa/L, sin L-glutamina o bicarbonato sódico
Código de producto. 11470355 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
6 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
3 litros
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470355 500 mL 500 ml
15759170 6 x 500 mL 3 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470355 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091233454
Ideal para soportar y mantener una amplia gama de mamíferos tipos de células.
El medio de Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) es la modificación más utilizada del medio basal de Eagle (BME). El DMEM contiene una concentración cuatro veces mayor de aminoácidos, vitaminas y componentes suplementarios.
También conocido como DME, el medio de Eagle modificado de Dulbecco es la modificación más utilizada del medio basal de Eagle (BME).
El DMEM contiene una concentración cuatro veces mayor de aminoácidos, vitaminas y componentes suplementarios.La formulación original exige 1000 mg/l de glucosa, que se utilizó por primera vez para admitir el virus del polioma en cultivos de ratones embrionarios primarios y secundarios.
Para un cultivo óptimo de otros tipos de células, hay disponible una modificación de 4500 mg/l de glucosa en MP.
La modificación de Dulbecco del medio Eagle con 20 mM de HEPES y 4,5 g de dextrosa/litro, sin L-glutamina o bicarbonato de sodio es ideal para apoyar y mantener una amplia gama de tipos de células de mamíferos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios de cultivos celulares
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Dextrosa, HEPES
Sin aditivos Sin glutamina, Sin bicarbonato sódico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero
Cantidad 500 mL
pH Desde 7,2 hasta 7,6
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4°C
Descripción DMEM
Mostrar más Mostrar menos
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.