Learn More
DUB-IN-2, MedChemExpress
Description
DUB-IN-2 is a potent deubiquitinase inhibitor with an IC50 of 0.28 μM for USP8.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | DUB-IN-2 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 924296-19-5 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H9N5O |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : 10 mg/mL (36.33 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N#CC1=C(C#N)N=C2C(/C(C3=C2C=CC=C3)=N/OCC)=N1 |
| Show More |